MilliporeSigma
32356
Supelco
Hydroxyfenbendazole-(methyl-d3) monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-[6-[(4-Hydroxyphenyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl-d3 ester monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15D3H10N3O3S · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
336.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
OC(C=C1)=CC=C1SC2=CC=C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N3)C3=C2.O
InChI
1S/C15H13N3O3S.H2O/c1-21-15(20)18-14-16-12-7-6-11(8-13(12)17-14)22-10-4-2-9(19)3-5-10;/h2-8,19H,1H3,(H2,16,17,18,20);1H2/i1D3;
Clave InChI
JFFKWYDCSIKODM-NIIDSAIPSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)