MilliporeSigma
323101
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-adamantanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
215-217 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1(O)[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C11H18O/c1-11(12)9-3-7-2-8(5-9)6-10(11)4-7/h7-10,12H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10+,11?
Clave InChI
JKOZWMQUOWYZAB-XICIVTQQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sanlei Xie et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(10), 2131-2140 (2019-02-06)
Herein, we developed a sensitive and quantitative flow assay for simultaneous detection of amantadine (AMD) and chloramphenicol (CAP) in chicken samples based on different CdSe/ZnS quantum dots (QDs). In contrast to other reports, the QDs could be excited by the