MilliporeSigma
32105
Supelco
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-(tert-Butyl-d9)amino-3-(2-cyclopentylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D9H20NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
336.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Clave InChI
ITZWQFLTSRCDPC-KYRNGWDOSA-N
Descripción general
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride (CAS: 1346605-01-3) belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)