MilliporeSigma
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinónimos:
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17IN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
432.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES string
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)