MilliporeSigma
320463
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Fórmula lineal:
PCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
137.33
Beilstein:
969177
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
4.75 (vs air)
presión de vapor
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
densidad
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Clave InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yousef Beni et al.
Tetrahedron letters, 56(17), 2247-2250 (2015-12-15)
Dinucleoside phosphorochloridite were synthesized from phosphorus trichloride and three nucleoside analogues, 3'-fluoro-2',3'-dideoxythymidine (FLT), 2',3'-dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine (FTC), and 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine (3TC), in a multistep synthesis. Polymer-bound
Synthesis and properties of 4-(dibromomethyl) benzenecarbaldehyde.
Gazizov MB, et al.
Tetrahedron Letters, 57(2), 210-212 (2016)
The microwave spectra and molecular structure of phosphorus and arsenic trichloride.
Kisliuk P and Townes CH.
J. Chem. Phys. , 18(8), 1109-1110 (1950)
661. Formation of organo-phosphorus compounds by the reaction of alkyl chlorides with phosphorus trichloride in the presence of aluminium chloride.
Kinnear AM and Perren EA.
Journal of the Chemical Society, 3437-3445 (1952)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)