MilliporeSigma
31107-M
Sigma-Aldrich
Cloruro de amonio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinónimos:
Salmiac
About This Item
Fórmula lineal:
NH4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
53.49
Beilstein:
4371014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38050207
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline powder
impurezas
acidity or alkalinity, complies
bromides and iodides, complies
≤0.005% insoluble matter
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Ammonium chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via solvent-free Biginelli condensation reaction[1].
  • For the aldol condensation of carbonyl compounds[2].
  • In the thia-Michael addition reaction of thiols to different α-enones[3].
It can also be used as:
  • A promoter in the enantioselective hydrogenation of an unprotected β-enamine amides[4].
  • A pH-adjuster in the preparation of waterborne glucose silicone resin[5].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Physical and mechanical properties of poplar wood modified by glucose-urea-melamine resin/sodium silicate compound
Liu Q, et al.
Forests, 12, 127-127 (2021)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Identification of ammonium chloride as an effective promoter of the asymmetric hydrogenation of a beta-enamine amide
Clausen A, et al.
Organic Process Research & Development, 10, 723-726 (2006)
Ammonium chloride-catalyzed carbon-sulfur bond formation in water
Chen W, et al.
Catalysis Communications, 9, 1079-1081 (2008)
The Vibrational Spectra of Molecules and Complex Ions in Crystals III. Ammonium Chloride and Deutero-Ammonium Chloride.
Wagner EL and Hornig DF.
J. Chem. Phys. , 18(3), 296-304 (1950)