MilliporeSigma
306495
Sigma-Aldrich
Acid Blue 129
Dye content 25 %
Sinónimos:
Atanyl Blue PRL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21N2NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
460.48
Número de índice de color:
62058
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, 25%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
629 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Cc1cc(C)c(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C23H20N2O5S.Na/c1-11-8-12(2)21(13(3)9-11)25-16-10-17(31(28,29)30)20(24)19-18(16)22(26)14-6-4-5-7-15(14)23(19)27;/h4-10,25H,24H2,1-3H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
Clave InChI
RRETZLLHOMHNNB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the