MilliporeSigma
305464
Sigma-Aldrich
Fast Red B tetrafluoroborate salt
Dye content 95 %
Sinónimos:
2-Methoxy-4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(NO2)N2BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
266.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
composición
Dye content, 95%
Nivel de calidad
mp
122-124 °C (lit.)
λmáx.
375 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.COc1cc(ccc1[N+]#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N3O3.BF4/c1-13-7-4-5(10(11)12)2-3-6(7)9-8;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
Clave InChI
GYYABOARHFFQTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Olga Gordeeva et al.
Archives of toxicology, 95(1), 253-269 (2020-09-15)
Pluripotent stem cells recapitulate in vitro the early developmental stages and are considered promising cell models for predictive developmental toxicity studies. To investigate the consistency between adverse drug effects on early development and the early stages of embryonic stem cell