MilliporeSigma
30164
Supelco
3-Hydroxyvalproic acid, mixture of diastereomers
analytical standard, ≥98.0% (sum od distereomers, GC)
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-propylpentanoic acid, 3-Hydroxy-2-propylvaleric acid, 3-OH-VPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
2240423
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (sum od distereomers, GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(O)C(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
LLPFTSMZBSRZDV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)