MilliporeSigma
29920
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
C3H4(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
2049509
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
contiene
~0.05% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate undergoes ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents.
Otras notas
Review of electrophilic cyclopropanes
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)
S. Danishefsky
Accounts of Chemical Research, 12, 66-66 (1979)