MilliporeSigma
29100
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
906744
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
572 °F
lim. expl.
12.25 %
impurezas
≤0.5% cyclohexanone
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.466
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)
Kinetic model of 2-cyclohexenone formation from cyclohexanol and 2-cyclohexenol dehydrogenation.
Simon E, et al.
Chemical Engineering Journal, 192, 129-137 (2012)
Controllable oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone by a nano-MnO x/Ti electrocatalytic membrane reactor.
Fang X, et al.
J. Catal., 329, 187-194 (2015)