MilliporeSigma
281980
Sigma-Aldrich
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
Sinónimos:
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H25BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
433.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
form
solid
Quality Level
composition
Dye content, 95%
mp
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
SMILES string
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)