MilliporeSigma
27488
Ácido cítrico
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.5% (T)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
192.12
EC Number:
201-069-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
expl. lim.
8 %, 65 °F
ign. residue
≤0.02% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, oxalate (C2O42-): ≤500 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤3 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido cítrico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)