Documentos clave
26745-U
7000 Series Repair Kits
for use with Hamilton 7105 KH
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
24 ga (bevel tip)
descripción
7105KH
Características
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 17893
aguja L
70 mm (2.75 in.)
volumen
5 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 7105 KH
Descripción general
Este equipo incluye agujas, alambre del émbolo, férrulas, e instrucciones.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)