MilliporeSigma
26375
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt
for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
4-Chloro-7-sulfobenz-2-oxa-1,3-diazole ammonium salt, 7-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, 7-Chloro-4-benzofurazansulfonic acid ammonium salt, SBF-Chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3ClN2O4S · NH3
Número de CAS:
Peso molecular:
251.65
Beilstein:
5200152
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Ensayo
≥99.0% (TLC)
mp
>300 °C (lit.)
fluorescencia
λex 383 nm; λem 525 nm in 0.1 M borate pH 9.0 (after derivatization with glutathione)
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Clave InChI
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
For the specific fluorescent determination of thiols
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ammonium 4-chloro-7-sulfobenzofurazan: a new fluorigenic thiol-specific reagent.
J L Andrews et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 214(1), 386-396 (1982-03-01)