Saltar a
239291
Sodium dichromate dihydrate
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Sodium bichromate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2Cr2O7 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
298.00
EC Number:
234-190-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
product line
ReagentPlus®
assay
99%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
91 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dichromate dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)