MilliporeSigma
23590
Sigma-Aldrich
Sodium 4-chlorobenzenesulfinate hydrate
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClNaO2S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
198.60 (anhydrous basis)
Beilstein/REAXYS Number:
3575604
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
technical
assay
≥90% (HPLC)
impurities
≤40% water
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)c1ccc(Cl)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)