MilliporeSigma
235482
Sigma-Aldrich
Chlorophenol Red sodium salt
Dye content 70 %
Sinónimos:
3′,3′′-Dichlorophenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H11Cl2NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
445.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 70%
λmax
575 nm
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1Cl)C(=C2\C=CC(=O)C(Cl)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)