224863
Potassium chlorate
reagent grade, 98%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Ensayo
98%
mp
356 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?