21760
Carbamoylcholine chloride
purum, ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride carbamate, Carbachol, Carbamylcholine chloride
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (AT)
mp
200-210 °C (dec.)
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
Clave InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)