21098
Cloruro de calcio dihydrate
BioUltra, ≥99.5% (KT)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (KT)
Formulario
solid
impurezas
Insoluble matter, passes filter test
≤0.002% Total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.011
λ: 280 nm Amax: 0.010
cadena SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?