Documentos clave
20726
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22s ga (blunt tip)
Características
KH (Knurled Hub)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 86207
aguja L
70 mm (2.75 in.)
volumen
1 μL
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)