MilliporeSigma
20251
Sigma-Aldrich
N-Butylmethylamine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N-Methylbutylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NH(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
87.16
Beilstein:
1209231
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.3995 (lit.)
n20/D 1.401
bp
90.5-91.5 °C (lit.)
densidad
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCNC
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)