MilliporeSigma
19922
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylsilyl cyanide
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl-cyano-diphenylsilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
265.42
Beilstein:
5907340
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0.71 psi ( 55 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.560
bp
136 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Otras notas
Reagent for preparing silylated cyanohydrins from hindered ketones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Golinski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 159-159 (1993)