MilliporeSigma
192503
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9(10H)-acridone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
204-207 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Clave InChI
XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Devika Sasikumar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(9), 2060-2066 (2019-12-15)
The conversion of solar energy to thermal, chemical, or electrical energy attracts great attention in chemistry and physics. There has been a considerable effort for the efficient extraction of photons throughout the entire solar spectrum. In this work light energy