MilliporeSigma
18018
Supelco
Allyl cyclohexanepropionate
analytical standard
Sinónimos:
2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Cyclohexanepropionic acid allyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
Clave InChI
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)