17664
6-Bromo-2-naphthyl β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in pyridine
impurezas
≤0.1% free bromonaphthol
mp
213-216 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3cc(Br)ccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)