Documentos clave
16486
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-glucopyranoside 20 mM solution
Sinónimos:
Decyl β-D-glucopyranoside solution
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12161900
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clave InChI
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)