16140
2-Bromoethanol
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Ethylene bromohydrin
About This Item
densidad de vapor
4.3 (vs air)
presión de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.494
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clave InChI
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)