15727
Etanol
Laboratory Reagent, absolute, ≥99.5% (vol.)
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
grado
Laboratory Reagent
absolute
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (vol.)
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
impurezas
≤0.005% acidity (as CH3COOH)
≤0.5% water
residuo de evap.
≤0.005%
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)