13903
Strontium carbonate
puriss., ≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Ensayo
≥97.0%
impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% total nitrogen (N)
densidad
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ba: ≤1%
Ca: ≤700 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
cadena SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?