13490
N-Isopropylbenzylamine
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
N-Benzylisopropylamine
About This Item
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.502
bp
200 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI key
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?