MilliporeSigma
12832
Sigma-Aldrich
3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)coumarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H11NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
321.28
Beilstein:
5985817
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
203-205 °C (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
fluorescencia
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
Aplicación
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
suitable as fluorogenic substrate for esterases
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)