MilliporeSigma
12386
Supelco
Maltyl isobutyrate
analytical standard
Sinónimos:
Maltol isobutyrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.495-1.499
n20/D 1.497 (lit.)
densidad
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)