10832
2-Phenoxyethanol
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Phenoxyethanolum, Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Formulario
liquid
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
densidad
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)