09293
2-(3-Aminopropylamino)ethanol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N-(2-Hydroxyethyl)trimethylenediamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.486
bp
250-252 °C (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCNCCO
InChI
1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
GHKSKVKCKMGRDU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
296.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
147 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)