08968
Atto 635
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90% (HPCE)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescencia
λex 635 nm; λem 659 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC1=CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3c(C=C4C=C\C(C=C4C3(C)C)=[N+](/C)C)cc12
InChI
1S/C28H34N2O2.ClHO4/c1-18-17-27(2,3)30(12-8-9-26(31)32)25-16-24-20(14-22(18)25)13-19-10-11-21(29(6)7)15-23(19)28(24,4)5;2-1(3,4)5/h10-11,13-17H,8-9,12H2,1-7H3;(H,2,3,4,5)
Clave InChI
KIDFITUZQAFBTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Die Abklingzeit der Fluoreszenz beträgt 1.9 ns.
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)