MilliporeSigma
08354
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium thiosalicylate
≥95% (C)
Sinónimos:
Methyltrioctylammonium 2-mercaptobenzoate, Trioctylmethylammonium thiosalicylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H59NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
521.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (C)
impurezas
≤2% water
mp
<10 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1S.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C7H6O2S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h5-25H2,1-4H3;1-4,10H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Clave InChI
NJOSLBYBLJVAMY-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Ionic Liquid which can extract heavy metals (Pb, Cu, Cd)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.