MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
08043
2-Aminoheptanoic acid
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
2-Aminoenanthic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722018
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)
SMILES string
CCCCCC(N)C(O)=O
InChI key
RDFMDVXONNIGBC-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint beige
mp
~280 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)