MilliporeSigma
08011
Sigma-Aldrich
(R)-2-Vinyloxirane
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-3,4-Epoxy-1-butene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
5238465
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in pentane(lit.)
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in pentane
índice de refracción
n20/D 1.417
bp
66 °C (lit.)
densidad
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2/t4-/m1/s1
Clave InChI
GXBYFVGCMPJVJX-SCSAIBSYSA-N
Otras notas
Used to prepare stereodiversified scaffolds in library synthesis
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tiffany Malinky Gierasch et al.
Organic letters, 5(5), 621-624 (2003-02-28)
The syntheses of stereodiverse libraries of 12 and 19 are reported, where each asterisk represents an independently varied stereocenter. These scaffolds provide additional templates for investigations of geometric diversity in library syntheses. Libraries of these N-Fmoc-amino acids were further functionalized