Saltar a
07958
Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
Sinónimos:
Alkane Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
EC Number:
205-563-8
UNSPSC Code:
41113319
application(s)
environmental
Other Notes
kit contains:
stearyl stearate, mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4.0 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)