MilliporeSigma
06927
Supelco
Monosodium N-lauroyl-L-glutamate
analytical standard
Sinónimos:
N-(1-Oxododecyl)-L-glutamic acid monosodium salt, N-Lauroyl-L-glutamic acid monosodium salt, Sodium N-dodecanoylglutamate, Sodium lauroyl glutamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H30NNaO5
Número de CAS:
Peso molecular:
351.41
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC(CC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)C(O[Na])=O)=O
InChI
1S/C17H31NO5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21;/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/t14-;/m0./s1
Clave InChI
IWIUXJGIDSGWDN-UQKRIMTDSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1