MilliporeSigma
05983
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
O-(2-Propenyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
109.55
Beilstein:
3552394
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
mp
~170 °C (dec.)
cadena SMILES
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
Clave InChI
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)