05689
Diethyl ethoxymethylenemalonate
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
técnicas
LC/MS: suitable
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
279-281 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?