MilliporeSigma
04072
Fmoc-7-Ahp-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
7-(Fmoc-amino)enanthic acid, 7-(Fmoc-amino)heptanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
367.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c24-21(25)13-3-1-2-8-14-23-22(26)27-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20H,1-3,8,13-15H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
FRPYXTFBPCYALT-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)