MilliporeSigma
04059
Fmoc-Inp-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7722550
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
~190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
InChI key
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Building block for anti-thrombotic peptide libraries
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)