03818
Ethylene glycol monodecyl ether
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-(Decyloxy)ethanol, C10E1, Decylglycol
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.441
densidad
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOCCO
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)