03800
Ethylene glycol diglycidyl ether
technical, ~50% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Beilstein:
110424
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Productos recomendados
grado
technical
concentración
~50% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.463
bp
112 °C/4.5 mmHg (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(COCC1CO1)OCC2CO2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)