MilliporeSigma
03671
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoile-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(3R,4S)-3-(Fmoc-amino)-4-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoisoleucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
367.44
Beilstein:
7980987
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-14(2)20(12-21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,3,12-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,20+/m0/s1
Clave InChI
VHZUUIWBAYOCDD-VBKZILBWSA-N
Descripción general
may contain ~8% (w/w) ethyl acetate
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)