MilliporeSigma
03669
Sigma-Aldrich
L-β-Homoisoleucine hydrochloride
≥98.0%
Sinónimos:
(3R,4S)-3-Amino-4-methylhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto 03669 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
Clave InChI
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)